주요 문서
ENA311760325
Enamine
[(4-chlorophenyl)methyl][2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
311.68
MDL number:
mp
237-240
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2.2ClH/c14-13-5-3-12(4-6-13)11-15-7-10-16-8-1-2-9-16;;/h3-6,15H,1-2,7-11H2;2*1H
InChI key
ZQIYFXWOMKTQCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
Melting Point
237-240
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)