주요 문서
ENA311760321
Enamine
2-amino-2-phenylbutan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.7
MDL number:
mp
161-163
Iupac Name
2-amino-2-phenyl-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-2-10(11,8-12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,12H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI key
FMRRXTCIVABXDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72014
Melting Point
161-163
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72014
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)