주요 문서
ENA311760317
Enamine
methyl 3-amino-2-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.71
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-3-5-9(6-4-8)10(7-12)11(13)14-2;/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3;1H
InChI key
INBQXWPMPQETIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71955
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71955
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)