주요 문서
ENA311759915
Enamine
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.64
MDL number:
Iupac Name
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.ClH/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h1-4,7-8H2;1H
InChI key
MSVFNFDDNLTGSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)