주요 문서
ENA311759798
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.2
MDL number:
Iupac Name
1-(2-propynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1H,3-8H2
InChI key
LQSQLFOKTMSBEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)