주요 문서
ENA311759751
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)amino]propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.24
MDL number:
Iupac Name
3-(neopentylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H19NO/c1-8(2,3)7-9-5-4-6-10/h9-10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UYQWOMSXSLHMSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)