주요 문서
ENA311759270
Enamine
1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
Iupac Name
1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)propylamine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-3-6(8)7-9-5(2)4-10-7/h4,6H,3,8H2,1-2H3
InChI key
BTVXNMJCZCLBTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70087
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)