주요 문서
ENA311759089
Enamine
methyl 3-amino-2-[(2-fluorophenyl)methyl]propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.7
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(2-fluorobenzyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
InChI key
KMBRSKMVRCXADR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70646
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70646
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)