주요 문서
ENA308584741
Enamine
3-(4-fluorobenzenesulfonyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
MDL number:
mp
127-128
Iupac Name
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO4S/c1-7(6-10(12)13)16(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VKSJLNGCOQANCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69563
Melting Point
127-128
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)