주요 문서
ENA308584446
Enamine
2-{5-methyl-7-oxo-4H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.19
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-5-6(4-8(13)14)9(15)12-7(11-5)2-3-10-12/h2-3,11H,4H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
WXMVGUOCDXLNDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69708
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69708
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)