주요 문서
ENA308584418
Enamine
2-[(3-oxopiperazin-1-yl)methyl]furan-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.68
MDL number:
Iupac Name
2-[(3-oxo-1-piperazinyl)methyl]-3-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O4.ClH/c13-9-6-12(3-2-11-9)5-8-7(10(14)15)1-4-16-8;/h1,4H,2-3,5-6H2,(H,11,13)(H,14,15);1H
InChI key
PKODAZYIWPNGTR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69469
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69469
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)