주요 문서
ENA308584399
Enamine
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.17
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N4O.2ClH/c1-6(2)5-7(10)9(14)12-8-3-4-11-13-8;;/h3-4,6-7H,5,10H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14);2*1H
InChI key
PKTFUFJLXWYOCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)