주요 문서
ENA308584390
Enamine
1-(1H-purin-6-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.18
MDL number:
Iupac Name
1-(1H-purin-6-yl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N6.2ClH/c11-7-1-3-16(4-2-7)10-8-9(13-5-12-8)14-6-15-10;;/h5-7H,1-4,11H2,(H,12,13,14,15);2*1H
InChI key
SMZWGQQFUVHAIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)