주요 문서
ENA308584377
Enamine
methyl 2-amino-2-methyl-3-phenoxypropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.71
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino-2-methyl-3-phenoxypropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(13)14-2)8-15-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,12H2,1-2H3;1H
InChI key
PTSWHQHKSXWRQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69203
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)