주요 문서
ENA308584080
Enamine
3-methoxypropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.63
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H9ClO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
QERBKLODENVLBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)