주요 문서
ENA308583877
Enamine
4-(pyrimidin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.3
MDL number:
mp
178-179
Iupac Name
4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C9H13N5S/c10-8(15)13-4-6-14(7-5-13)9-11-2-1-3-12-9/h1-3H,4-7H2,(H2,10,15)
InChI key
JFQQCLFERGTRQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68664
Melting Point
178-179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68664
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)