주요 문서
ENA308583808
Enamine
3-(9H-carbazol-9-yl)propan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.77
MDL number:
Iupac Name
3-(9H-carbazol-9-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H16N2.ClH/c16-10-5-11-17-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)17;/h1-4,6-9H,5,10-11,16H2;1H
InChI key
ZDZKEBRPLHUTPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)