주요 문서
ENA308583395
Enamine
2-chloro-N-[2-(naphthalen-2-yloxy)ethyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.72
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2-naphthyloxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c15-10-14(17)16-7-8-18-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,16,17)
InChI key
CGYGCUMMGCNLNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)