주요 문서
ENA308583387
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.72
MDL number:
mp
56-57
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-12(2,9-14-11(15)8-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
QNHRMRADUBMJRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624
Melting Point
56-57
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)