주요 문서
ENA308583229
Enamine
2-methyl-4-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.77
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-11-4-3-5-13(8-11)10-17-14-6-7-15(16)12(2)9-14;/h3-9H,10,16H2,1-2H3;1H
InChI key
XSIMPOHCMVBPQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67582
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)