주요 문서
ENA300791544
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.24
MDL number:
Iupac Name
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-11-7-9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,7H2,1H3
InChI key
ALJZQQBHCBGNPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)