주요 문서
ENA300791438
Enamine
1-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
MDL number:
Iupac Name
1-(methoxycarbonyl)proline
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)8-4-2-3-5(8)6(9)10/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
PNXXTNFAEIJNDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66845
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66845
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)