주요 문서
ENA300791148
Enamine
2-amino-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.16
MDL number:
Iupac Name
amino[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)16-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChI key
OCEJACWMGCIPJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)