주요 문서
ENA300791074
Enamine
3-(4-bromophenoxy)azepan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.15
MDL number:
Iupac Name
3-(4-bromophenoxy)-2-azepanone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-9-4-6-10(7-5-9)16-11-3-1-2-8-14-12(11)15/h4-7,11H,1-3,8H2,(H,14,15)
InChI key
OWHNXRVOBVKCMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66261
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66261
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)