주요 문서
ENA296275209
Enamine
[1-(2-methylphenyl)cyclopropyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.25
MDL number:
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-9-4-2-3-5-10(9)11(8-12)6-7-11/h2-5H,6-8,12H2,1H3
InChI key
PSSGHGDRMZGMRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65320
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65320
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)