주요 문서
ENA296275182
Enamine
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.22
MDL number:
Iupac Name
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO4/c14-7-9-2-1-3-11(6-9)18-8-10-4-5-17-12(10)13(15)16/h1-6H,8H2,(H,15,16)
InChI key
VDDBJFOSFGMLPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)