주요 문서
ENA296275177
Enamine
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c10-5-8(12)11-9(6-1-2-6)7-3-4-7/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,12)
InChI key
GHRBQHSEYVRZNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)