주요 문서
ENA296275155
Enamine
N-phenylpyrrolidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
mp
78-80
Iupac Name
N-phenyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)12-10-6-7-11-8-10/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
AAFUQJGCJNFFRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
Melting Point
78-80
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)