주요 문서
ENA296275111
Enamine
2-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.65
MDL number:
mp
124-126.5
Iupac Name
2-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-6-10(14)12-7-9(13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,14)
InChI key
FQSDPNWLPHANMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65162
Melting Point
124-126.5
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)