주요 문서
ENA296274972
Enamine
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.18
MDL number:
Iupac Name
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI key
GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
88
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)