주요 문서
ENA296274919
Enamine
(3-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,2,4-oxadiazin-6-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.22
MDL number:
Iupac Name
(3-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,2,4-oxadiazin-6-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c13-7-9-6-11-10(12-14-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,11,12)
InChI key
CFFSRARAJZRPKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65709
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65709