주요 문서
ENA296274779
Enamine
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.68
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-12-10(7-11-8-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
InChI key
FETSBXWNGPPDAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)