주요 문서
ENA295069025
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.19
MDL number:
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-4-9(7-8)14-10-11-5-2-6-12-10/h1-7,13H
InChI key
DKJBLDSOEVCZJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)