주요 문서
ENA295068783
Enamine
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.1
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2
InChI key
UZTQYWLWRFMSSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)