주요 문서
ENA295068679
Enamine
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
Iupac Name
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-7(4-2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
GZELVNOQXIVSJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)