주요 문서
ENA295068567
Enamine
4-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanethioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.31
MDL number:
mp
181-182
Iupac Name
4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanethioamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c13-10(17)6-3-7-14-11(15)8-4-1-2-5-9(8)12(14)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,13,17)
InChI key
MAOSRRBZNPOFSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64121
Melting Point
181-182
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64121
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)