주요 문서
ENA295068555
Enamine
N-(4-methylphenyl)piperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.29
MDL number:
Iupac Name
N-(4-methylphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)14-12-6-8-13-9-7-12/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3
InChI key
RUDYFATVFHYYBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)