주요 문서
ENA295068500
Enamine
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-4-13-6-5-10-7-8(2)9(11)12-3/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
OQRHCRWPOTXMJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)