주요 문서
ENA295068265
Enamine
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h7-9H,1-6H2
InChI key
QAFXKOPNBQVMIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)