주요 문서
ENA292596645
Enamine
2-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-1,3-benzodiazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.31
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C13H18N4O/c14-10-1-2-11-12(9-10)16-13(15-11)3-4-17-5-7-18-8-6-17/h1-2,9H,3-8,14H2,(H,15,16)
InChI key
FLZQIFKWNRVEAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62459
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)