주요 문서
ENA292596632
Enamine
1-[(3-methoxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4,5-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.21
MDL number:
mp
135-137
Iupac Name
1-(3-methoxybenzyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-17-8-4-2-3-7(5-8)6-13-10(15)9(14)12-11(13)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14,16)
InChI key
DJWLYVPRBMBDOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62435
Melting Point
135-137
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62435
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)