주요 문서
ENA292596431
Enamine
[1-(2-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.29
MDL number:
Iupac Name
[1-(2-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)14-7-6-10(8-13)9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
InChI key
CVGYDKVFXXSBNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)