주요 문서
ENA292596208
Enamine
1-[(2-aminophenyl)methyl]piperidine-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.31
MDL number:
Iupac Name
1-(2-aminobenzyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-12-6-2-1-4-10(12)8-16-7-3-5-11(9-16)13(15)17/h1-2,4,6,11H,3,5,7-9,14H2,(H2,15,17)
InChI key
SRIXXLIDYOTBPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61720
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61720
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)