주요 문서
ENA282548619
Enamine
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3S/c1-14-5-4-13-10(14)15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-6H,12H2,1H3
InChI key
IYJFRYUKZZBWAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)