주요 문서
ENA282548428
Enamine
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.25
MDL number:
Iupac Name
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-11-3-1-2-10(6-11)8-12-7-9-4-5-9/h1-3,6,9,12-13H,4-5,7-8H2
InChI key
PKKMQAQBALNNMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)