주요 문서
ENA282548101
Enamine
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.26
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-14-6-3-7-16-12-8-10(9-13)4-5-11(12)15-2/h4-5,8-9H,3,6-7H2,1-2H3
InChI key
RBSXHAWCVPPVNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)