주요 문서
ENA282548036
Enamine
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.27
MDL number:
mp
168-172
Iupac Name
2-methyl-4-phenylthiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
BSPLETCHADLYRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
Melting Point
168-172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)