주요 문서
ENA282548008
Enamine
2-(decahydroquinolin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.23
MDL number:
Iupac Name
2-octahydro-1(2H)-quinolinylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-7-9-13-8-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;;/h10-11H,1-9,12H2;2*1H
InChI key
NMSSHLZZVUCCAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)