주요 문서
ENA282547882
Enamine
2-(2-cyclopropyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.7
MDL number:
Iupac Name
2-(2-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O2.ClH/c15-11(16)7-14-10-4-2-1-3-9(10)13-12(14)8-5-6-8;/h1-4,8H,5-7H2,(H,15,16);1H
InChI key
ZTPLPNDISQYZSX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56562
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56562
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)