주요 문서
ENA258389978
Enamine
1-(quinolin-3-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
mp
56-59
Iupac Name
1-(3-quinolinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8(13)10-6-9-4-2-3-5-11(9)12-7-10/h2-8,13H,1H3
InChI key
SKBHMOHCXMUCPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60264
Melting Point
56-59
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60264
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)